Learn More
Thermo Scientific Chemicals (S)-N-FMOC-Octylglycine, 95%
Codice prodotto. 10199121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10199121 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10199121 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 361490010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 193885-59-5 | C25H31NO4 | 409.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-N-FMOC-Octylglycine
Nota nome 95%, (98% e.e.)
CAS 193885-59-5
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 142.6°C
Colore White
Eccesso enantiomerico 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C25H31NO4
Numero MDL MFCD01311753
Quantità 1 g
Sinonimo fmoc-octyl-gly-oh, fmoc-2s-2-amino-decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid, ambotzfaa1598, fmoc-s-octylglycine, s-n-fmoc-octylglycine-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-octylglycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino decanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid
InChI Key LSMLSLHVRMSYPT-QHCPKHFHSA-N
SMILES CCCCCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)decanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 409.52
PubChem CID 23257324
Peso formulazione 409.52
Percent Purity 95%,98% ee
Forma fisica Powder