Learn More
S-n-Propyl thioacetate, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11464937
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11464937 5 g 5g
11474937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11464937 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21875.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2307-10-0
Formula molecolare C5H10OS
Molecular Weight (g/mol) 118.19
Numero MDL MFCD00039937
InChI Key SBWFWBJCYMBZEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo s-propyl thioacetate, propyl thioacetate, ethanethioic acid, s-propyl ester, propyl thiolacetate, s-n-propyl thioacetate, acetic acid, thio-, s-propyl ester, unii-y7284nz6ep, 1-propylsulfanyl ethanone, n-propyl thio acetate, fema no. 3385
PubChem CID 61295
IUPAC Name S-propyl ethanethioate
SMILES CCCSC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico S-n-Propyl thioacetate
Densità 0.971
Punti di ebollizione 137°C to 139°C
Indice di rifrazione 1.46
Quantità 5 g
Numero UN UN3272
Beilstein 1740765
Peso formulazione 118.2
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • S-n-Propyl thioacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: S-n-Propyl thioacetate