Learn More
(S)-Naproxen Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30133820
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133820 50 g 50g
30134346 50 mg 50mg
30005637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133820 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN37752550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26159-34-2
Formula molecolare C14 H13 O3 . Na
Molecular Weight (g/mol) 252.24
Sinonimo Naproxen Sodium, (αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt (1:1), (S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, L-(-)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid sodium salt, Aflaxen, Agilxen, Aleve, Anaprox, Anaprox DS, Anax, Apranax, Apraxin, Apronax, Axer, Dafloxen, Duk-F, Flanax, Flanax Forte, Gynestrel, Lefaine, Licorax, Miranax, Naprelan, Naprogesic, Naprosyn sodium, Naproxen sodium, Narocin, Primeral, RS 3560, Sodium (+)-6-methoxy-2-naphthalenepropionate, Sodium d-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate, Sodium naprosyn, Sodium naproxen, Sutolin, Synflex, Synflex Forte, Uniflam, Xenobid
IUPAC Name sodium;(2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
SMILES [Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Naproxen Sodium
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
Peso formulazione 252.0762