Learn More
(S)-(-)-Nicotine, 98+%
Codice prodotto. 11409563
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11409563 25 g 25g
11419563 100 g 100g
11429563 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11409563 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12398.14
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
L-Nicotine, CAS # 54-11-5, has been shown in laboratory studies to alleviate smoking habits. It is also known as 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine or (S)-(-)-nicotine. | CAS: 54-11-5 | C10H14N2 | 162.236 g/mol
(S)-(-)-Nicotine is utilized as a therapeutic agent to eliminate smoking with the damage it does to health. It is widely used as a drug to enhance the memory or other cognition functions, which is second to caffeine. Lesser levels of nicotine given in the form of gum, may help to eliminate smoking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• L-Nicotine is a naturally occuring alkaloid in the nightshade family of plants
• It is also known as 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine or (S)-(-)-nicotine
Applications
• L-Nicotine has been shown in studies to alleviate smoking habits
• It has also been shown to enhance cognitive functions such as memory
• Studies show that lower levels of nicotine in the form of gum may also help eliminate smoking habits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54-11-5
Formula molecolare C10H14N2
Numero MDL MFCD00006369
InChI Key SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Sinonimo nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
PubChem CID 89594
ChEBI CHEBI:17688
IUPAC Name 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-Nicotine
Punto di fusione °C to 79°C
Densità 1.017
Punti di ebollizione 245°C to 248°C
Punto d'infiammabilità 101°C (213°F)
Intervallo percentuale saggio 98+%
Indice di rifrazione 1.5265
Quantità 25 g
Numero UN UN1654
Beilstein 82109
Sensibilità Air and light sensitive; Hygroscopic
Indice di Merck 14,6524
Informazioni di solubilità Miscible with water,alcohol,ether and light petroleum.
SMILES CN1CCCC1C2=CN=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 162.236
Peso formulazione 162.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-Nicotine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nicotine