Learn More
(S)-(-)-Nicotine, TRC
Codice prodotto. 17987749
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17987749 5 mL 5mL
17927159 25 mL 25mL
17909269 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17987749 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4124505ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54-11-5
Formula molecolare C10 H14 N2
Molecular Weight (g/mol) 162.23
Sinonimo Nicotine (8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (-)-Nicotine, (-)-β-Pyridyl-α-N-methylpyrrolidine, (S)-(-)-Nicotine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-Nicotine, Exodus, Flux Maag, Habitrol, L-Nicotine, NSC 5065, Nicabate, Nicoderm, Nicolan, Niconil, Nicopatch, Nicorette, Nicotell TTS, Nicotin, Nicotinell, Nicotrol, Nikofrenon, Niquitin, Tabazur, XL All Insecticide, l-Nicotine
IUPAC Name 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine
SMILES CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
Specifica
Materiale o nome chimico Nicotine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mL
InChI Formula InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
Peso formulazione 162.1157
Percent Purity >95%