missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S-Nitroso-L-glutathione (>90%), TRC

Codice prodotto. 30135625
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135625 50 mg 50mg
30135551 25 mg 25mg
30007092 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30135625 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN52750050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 57564-91-7
Sinonimo (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-3-nitrososulfanyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid

Specifica

Formato Neat
Formula molecolare C10H16N4O7S
Peso molecolare 336.32
InChI Key HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSN=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-{[(1R)-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]-2-(nitrososulfanyl)ethyl]carbamoyl}butanoic acid
Quantità 50 mg
Molecular Weight (g/mol) 336.32
References Thompson, C., et al.: Toxicol., App. Pharmacol., 233, 355 (2008),
Shipping Condition Room Temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.