Learn More
(S)-(-)-Pantoprazole Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30420969
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420969 100 mg 100mg
30414335 5 mg 5mg
30414769 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30420969 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP182995100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 160488-53-9
Formula molecolare C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Molecular Weight (g/mol) 405.35
Sinonimo 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[(S)-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[(S)-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), (S)-(-)-Pantoprazole sodium salt
IUPAC Name sodium;5-(difluoromethoxy)-2-[(S)-(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
SMILES [Na+].COc1ccnc(C[S@](=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-Pantoprazole sodium salt
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1/t26-;/m0./s1
Peso formulazione 405.0571