Learn More
S-Phenyl thioacetate, 98%
Codice prodotto. 15451338
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15451338 5 g 5g
15461338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15451338 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55175.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 934-87-2 | C8H8OS | 152.211 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 934-87-2
Formula molecolare C8H8OS
Molecular Weight (g/mol) 152.211
Numero MDL MFCD00008752
InChI Key WBISVCLTLBMTDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo s-phenyl thioacetate, thiophenyl acetate, ethanethioic acid, s-phenyl ester, acetic acid, thio-, s-phenyl ester, phenyl thioacetate, thioacetic acid s-phenyl ester, thiacetic acid, s-phenyl ester, pubchem15324, 1-phenylsulfanylethanone, thioacetic acid s-phenyl
PubChem CID 13630
IUPAC Name S-phenyl ethanethioate
SMILES CC(=O)SC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico S-Phenyl thioacetate
Colore Colorless
Densità 1.124 g/mL
Punti di ebollizione 99°C to 100°C (6 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Formula lineare CH3COSC6H5
Indice di rifrazione 1.57
Quantità 5 g
Peso formulazione 152.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid