missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-Pregabalin Lactam, TRC

Codice prodotto. 17990415
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17990415 50 mg 50mg
17921885 250 mg 250mg
17911465 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17990415 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP70482050MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 181289-23-6
Formula molecolare C8 H15 N O
Molecular Weight (g/mol) 141.21
Sinonimo (4S)-4-(2-methylpropyl)-2-Pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (S)-4-(Isobutyl)pyrrolidin-2-one, (S)-Pregabalin lactam, (4S)-4-(2-methylpropyl)-2-Pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (S)-4-(Isobutyl)pyrrolidin-2-one, Pregabalin EP impurity A
IUPAC Name (4S)-4-(2-methylpropyl)pyrrolidin-2-one
SMILES CC(C)C[C@@H]1CNC(=O)C1

Specifica

Materiale o nome chimico (S)-Pregabalin Lactam
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1
Peso formulazione 141.1154
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.