Learn More
(S)-(+)-Prolinol, 98%
Codice prodotto. 11322267
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11322267 1 g 1g
11332267 5 g 5g
11342267 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11322267 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09779.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23356-96-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an active pharmaceutical intermediate.
Solubility
Fully miscible in water. Soluble in chloroform.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23356-96-9
Formula molecolare C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.149
Numero MDL MFCD00005255
InChI Key HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Sinonimo l-prolinol, l-+-prolinol, s-pyrrolidin-2-ylmethanol, s-+-2-pyrrolidinemethanol, s-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol, l +-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-+-2-hydroxymethyl pyrrolidine, s-+-prolinol
PubChem CID 640091
IUPAC Name [(2S)-pyrrolidin-2-yl]methanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-Prolinol
Indice di rifrazione 1.4853
Densità 1.025
Punti di ebollizione 74°C to 76°C (2mmHg)
Punto di fusione 42°C to 44°C
Quantità 1 g
Punto d'infiammabilità 86°C (186°F)
Optical Rotation +31° (c=1 in Toluene)
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Beilstein 79843
Informazioni di solubilità Fully miscible in water. Soluble in chloroform.
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-Prolinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: L-(Pyrrolidin-1-yl)methanol