Learn More
(S)-(+)-Prolinol, 98%
Codice prodotto. 11342267
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11342267 25 g 25g
11322267 1 g 1g
11332267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11342267 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09779.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23356-96-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an active pharmaceutical intermediate.
Solubility
Fully miscible in water. Soluble in chloroform.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23356-96-9
Formula molecolare C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.149
Numero MDL MFCD00005255
InChI Key HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Sinonimo l-prolinol, l-+-prolinol, s-pyrrolidin-2-ylmethanol, s-+-2-pyrrolidinemethanol, s-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol, l +-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-+-2-hydroxymethyl pyrrolidine, s-+-prolinol
PubChem CID 640091
IUPAC Name [(2S)-pyrrolidin-2-yl]methanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-Prolinol
Indice di rifrazione 1.4853
Densità 1.025
Punti di ebollizione 74°C to 76°C (2mmHg)
Punto di fusione 42°C to 44°C
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 86°C (186°F)
Optical Rotation +31° (c=1 in Toluene)
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Beilstein 79843
Informazioni di solubilità Fully miscible in water. Soluble in chloroform.
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 98%