Learn More
(S)-Pyroglutaminol, TRC
Codice prodotto. 30409283
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409283 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409283 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99752550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-Pyroglutaminol
CAS 17342-08-4
Formula molecolare C5H9NO2
Quantità 50 g
Sinonimo (S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidone, (S)-2-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-5-one, (+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
InChI Formula InChI=1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
SMILES OC[C@@H]1CCC(=O)N1
IUPAC Name (5S)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 115.13
Peso formulazione 115.0633