Learn More
(S)-Quizalofop Ethyl, TRC
Codice prodotto. 30415710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415710 250 mg -
30423351 500 mg -
30408986 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30415710 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ164650250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100646-52-4
Formula molecolare C19H17ClN2O4
Molecular Weight (g/mol) 372.8
Sinonimo 2-[4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-Ethyl Ester-(S)-Propanoic Acid, (-)-Quizalofop Ethyl
IUPAC Name ethyl (2S)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]propanoate
SMILES CCOC(=O)[C@H](C)Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-Quizalofop Ethyl
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Peso formulazione 372.0877