Specifica
| Materiale o nome chimico | (S,R)-Noscapine |
| Punto di fusione | 174.0°C to 177.0°C |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility aq. soln.: practically insoluble. Other solubilities: solubel in ethanol, chloroform, acetone, glacial, acetic acid |
| Peso formulazione | 413.42 |
Sicurezza e movimentazione
- (S,R)-Noscapine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Noscapine