Learn More
Thermo Scientific Chemicals (S,R)-Noscapine
Codice prodotto. 16524224 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16524224 25 g 25g
16514224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16524224 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 462710250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 128-62-1 | C22H23NO7 | 413.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128-62-1
Formula molecolare C22H23NO7
Molecular Weight (g/mol) 413.43
InChI Key AKNNEGZIBPJZJG-MSOLQXFVSA-N
IUPAC Name (3S)-6,7-dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-2H,5H,6H,7H,8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
SMILES COC1=CC=C2[C@H](OC(=O)C2=C1OC)[C@@H]1N(C)CCC2=CC3=C(OCO3)C(OC)=C12
Specifica
Materiale o nome chimico (S,R)-Noscapine
Punto di fusione 174.0°C to 177.0°C
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: practically insoluble. Other solubilities: solubel in ethanol, chloroform, acetone, glacial, acetic acid
Peso formulazione 413.42