Learn More
(S,R)-Palonosetron Hydrochloride Contains up to ~35% (R,R)-isomer, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S,R)-Palonosetron Hydrochloride |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17+;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 332.1655 |