Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2 hydrochloride
Codice prodotto. 16461009
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
2g
500mg
50mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461009 1 g -
16492876 25 mg 25mg
16490237 50 mg 50mg
16463868 10 mg 10mg
16454906 100 mg 100mg
16420096 2 g 2g
16401566 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16461009 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY103602
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2 hydrochloride is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and 3-unit PEG linker used in PROTAC technology.
Specifica
Peso molecolare 656.23 g/mol
CAS 2097971-11-2
Content And Storage -80°C, protect from light, stored under nitrogen
Shipping Condition Shipping with dry ice
Quantità 1 g
Sinonimo VH032-PEG3-NH2 hydrochloride ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 1 hydrochloride ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 5
Solubilità DMSO : 50 mg/mL (76.19 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : ≥ 50 mg/mL (76.19 mM)