Learn More
Alfa Aesar™ (S,S)-(+)-2-Diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 97+%
Codice prodotto. 15445956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15445956 250 mg 250mg
15435956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15445956 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H60702.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1091606-67-5
Formula molecolare C26H24NP
Molecular Weight (g/mol) 381.46
Numero MDL MFCD11045444
InChI Key MIPGTOGPLXZBQX-QYRYXDJWNA-N
Sinonimo 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethanamine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 1s,2s-2-amino-1,2-diphenylethyl diphenylphosphane, 1s,2s-1,2-diphenyl-2-aminoethyl diphenylphosphine, 1s,2s-2-diphenylphosphanyl-1,2-diphenylethan-1-amine, s,s-+-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, kanata purity
PubChem CID 46177587
IUPAC Name [(1S,2S)-2-amino-1,2-diphenylethyl]diphenylphosphane
SMILES N[C@H]([C@@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S,S)-(+)-2-Diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine
Punto di fusione 87°C to 93°C
Quantità 250 mg
Optical Rotation +179° (c=0.5 in Chloroform)
Peso formulazione 318.45
Percent Purity ≥97%