Learn More
(S,S,S)-2-Azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylic Acid, Benzyl Ester, Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30339626
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339626 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339626 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA7952732.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2S,3aS,6aS)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride
CAS 87269-87-2
Formula molecolare C15 H19 N O2 . Cl H
Quantità 2.5 g
Sinonimo (2S,3aS,6aS)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C15H19NO2.ClH/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14;/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2;1H/t12-,13-,14-;/m0./s1
SMILES Cl.O=C(OCc1ccccc1)[C@@H]2C[C@@H]3CCC[C@@H]3N2
IUPAC Name benzyl (2S,3aS,6aS)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 281.78
Peso formulazione 281.1183