Learn More
(S)-Salsoline Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30425252
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425252 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425252 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS1000080.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-Salsoline Hydrochloride
CAS 881-26-5
Formula molecolare C11 H15 N O2 • HCl
Quantità 0.5 mg
Sinonimo (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-1-methyl-6-isoquinolinol Hydrochloride, (-)-Salsoline, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-1-methyl-6-Isoquinolinol Hydrochloride, (1S)-7-Methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol Hydrochloride, (S)-Salsoline Hydrochloride, 7-O-Methylsalsolinol Hydrochloride, Methoxysalsolinol Hydrochloride, O7-Methylsalsolinol Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C11H15NO2.ClH/c1-7-9-6-11(14-2)10(13)5-8(9)3-4-12-7;/h5-7,12-13H,3-4H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1
SMILES C[C@H]1C2=CC(OC)=C(O)C=C2CCN1.Cl
IUPAC Name (S)-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 229.7
Peso formulazione 229.09