Learn More
(S)-(+)-sec-Butanol, 99%
Codice prodotto. 10388350 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10388350 5 g 5g
10022990 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10388350 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 218030050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-04-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 4221-99-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4221-99-2
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00064281
InChI Key BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo s-+-2-butanol, s-2-butanol, 2s-butan-2-ol, s-butan-2-ol, s-+-sec-butanol, 2s-2-butanol, unii-69kxu5ndto, s---2-butanol, s-+-sec-butyl alcohol
PubChem CID 444683
ChEBI CHEBI:45475
IUPAC Name (2S)-butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-sec-Butanol
Punto di fusione -114°C
Nota nome 0.99
CAS min. % 98.5
Colore Colorless
CAS max % 100
Densità 0.8000g/mL
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3960 to 1.398
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Gravità specifica 0.8
Formula lineare C2H5CH(OH)CH3
Viscosità 4.21 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 373
Indice di Merck 15, 1543
Punti di ebollizione 99°C to 100°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: in water: 125g/L (20°C)
Peso formulazione 74.12
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-sec-Butanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.