Learn More
(S)-Styrene oxide, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15150967
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
20780-54-5
C8H8O
120.15
MFCD00064310,MFCD00066210
AWMVMTVKBNGEAK-MRVPVSSYSA-N
s-styrene oxide, s-2-phenyloxirane, 2s-2-phenyloxirane, s-phenyloxirane, s-epoxyethyl benzene, s-+-styrene oxide, styrene oxide, s, unii-av5p894c84, ccris 4094
114946
CHEBI:51014
(2S)-2-phenyloxirane
C1O[C@H]1C1=CC=CC=C1
20780-54-5
C8H8O
120.15
MFCD00064310,MFCD00066210
AWMVMTVKBNGEAK-MRVPVSSYSA-N
s-styrene oxide, s-2-phenyloxirane, 2s-2-phenyloxirane, s-phenyloxirane, s-epoxyethyl benzene, s-+-styrene oxide, styrene oxide, s, unii-av5p894c84, ccris 4094
114946
CHEBI:51014
(2S)-2-phenyloxirane
C1O[C@H]1C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (S)-Styrene oxide
Punto di fusione -37.0°C
Densità 1.0510g/mL
Punti di ebollizione 192.0°C to 194.0°C
Punto d'infiammabilità 79°C
Intervallo percentuale saggio 92% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.051
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble
Peso formulazione 120.15
Percent Purity 94%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-Styrene oxide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .