Learn More
(S)-tert-Butyl 3-Aminopiperidine-1-carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30411439
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411439 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30411439 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS960110100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-tert-Butyl 3-Aminopiperidine-1-carboxylate
CAS 625471-18-3
Formula molecolare C10H20N2O2
Quantità 100 mg
Sinonimo 1-Piperidinecarboxylic acid','3-amino-','1,1-dimethylethyl ester','(3S)-, (3S)-Aminopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, (S)-1-Boc-3-aminopiperidine, (S)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopiperidine, (S)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, (S)-3-Amino-1-Boc-Piperidine, (S)-3-Aminopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, (S)-tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, 1,1-Dimethylethyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, 3-Aminopiperidine-1-carboxylic acid (S)-tert-butyl ester, tert-Butyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine
InChI Formula InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](N)C1
IUPAC Name tert-butyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 200.28
Peso formulazione 200.1525