Learn More
(S)-tert-Butylsulfinamide, 97+%, (>98.0% ee), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10267983 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10267983 5 g Bottiglia in vetro 5g
10257983 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10267983 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 391080050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 343338-28-3 | Molecular Formula: C4H11NOS | Molecular Weight: 121.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 343338-28-3
Formula molecolare C4H11NOS
Molecular Weight (g/mol) 121.2
Numero MDL MFCD05861480
InChI Key CESUXLKAADQNTB-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s---2-methyl-2-propanesulfinamide, s-2-methylpropane-2-sulfinamide, s-tert-butanesulfinamide, s---tert-butanesulfinamide, s---t-butylsulfinamide, s---tert-butylsulfinamide, s-2-methyl-2-propanesulfinamide, s-tert-butylsulfinamide, s---t-butylmethylsulfinamide, s-t-butyl sulfinamide
PubChem CID 11355477
IUPAC Name 2-methylpropane-2-sulfinamide
SMILES CC(C)(C)S(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-tert-Butylsulfinamide
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 101°C
Colore White
Eccesso enantiomerico 98.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CSONH2
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 3607
Peso formulazione 121.2
Percent Purity 97+%
Forma fisica Crystalline Powder