Learn More
(S)-tert-Leucinol, 95%
Codice prodotto. 10085293 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10085293 5 g Glass bottle 5g
10706953 250 mg Glass bottle 250mg
10504023 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10085293 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 377530050
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112245-13-3 | C6H16NO | 118.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112245-13-3
Formula molecolare C6H16NO
Molecular Weight (g/mol) 118.20
Numero MDL MFCD00192250
InChI Key JBULSURVMXPBNA-RXMQYKEDSA-O
Sinonimo l-tert-leucinol, s-tert-leucinol, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, 2s-2-amino-3,3-dimethyl-butan-1-ol, s-2-amino-3,3-dimethylbutanol, s-2-amino-3,3-dimethyl-1-hydroxybutane, r---tert-leucinol, 1-butanol, 2-amino-3,3-dimethyl-, 2s
PubChem CID 2734079
SMILES CC(C)(C)[C@H]([NH3+])CO
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-tert-Leucinol
Spettro a infrarossi Authentic
Colore White or Colorless
Imballaggio Glass bottle
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Rotazione specifica +34° to +40° (25°C, 589nm) (c=1.5, EtOH)
Densità 90g/mL
Condizione di rotazione specifica + 37.50 (20.00°C c=2,EtOH)
Quantità 5 g
Forma fisica Crystalline Low Melting Mass or Liquid
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula lineare (CH3)3CCH(NH2)CH2OH
IUPAC Name (2S)-1-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-aminium
Peso formulazione 117.19
Percent Purity ≥94%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-tert-Leucinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.