Learn More
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid, 99% (98% ee), Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid |
| Nota nome | 98% e.e. |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.2100g/mL |
| Quantità | 25 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.4570 to 1.4590 |
| Gravità specifica | 1.21 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- (S)-(-)-2-Tetrahydrofuroic acid
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.