Learn More
s-Triazine-1,3,5-triethanol, TRC
Codice prodotto. 30136122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136122 10 g 10g
30134636 1 g 1g
18071410 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136122 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT76734510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4719-04-4
Formula molecolare C9 H21 N3 O3
Molecular Weight (g/mol) 219.28
Sinonimo s-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol (8CI), 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazacyclohexane, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine, Actane, Acticide GR, BK, Bactraclean, Bestcide 1087T, Bioban GK, Busan 1060, Busan 1506, Cobate C, Dodigen NJ, ETA 75, Grotan B, Grotan BK, Hexahydro-1,3,5-tri(2-hydroxyethyl)-s-triazine, Hexahydro-1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-s-triazine, Hexahydro-1,3,5-tris(hydroxyethyl)-s-triazine, KM 200, KM 200 (alcohol), Kalpur TE, Mergal 165, N,N',N' '-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine, N,N',N' '-Tris(β-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine, NSC 516387, Nipacide BK, Onyxide 200, Permachem OB 2, Protectol HT, Roksol T 1-7, Surcide D, Surcide P, Triadine 174, Triadine 3
IUPAC Name 2-[3,5-bis(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinan-1-yl]ethanol
SMILES OCCN1CN(CCO)CN(CCO)C1
Specifica
Materiale o nome chimico s-Triazine-1,3,5-triethanol
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H21N3O3/c13-4-1-10-7-11(2-5-14)9-12(8-10)3-6-15/h13-15H,1-9H2
Peso formulazione 219.1583