Learn More
s-Trioxane, 99+%
Codice prodotto. 10227313 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10227313 100 g Plastic bottle 100g
10407160 5 g Bottiglia in vetro 5g
10636152 500 g Plastic bottle 500g
10021610 2 kg Plastic bottle 2kg
13468358 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10227313 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140291000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110-88-3 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-88-3
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Numero MDL MFCD00006563
InChI Key BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
PubChem CID 8081
ChEBI CHEBI:38043
IUPAC Name 1,3,5-trioxane
SMILES C1OCOCO1
Specifica
Materiale o nome chimico s-Trioxane
Punto di fusione 61.0°C to 62.0°C
Colore Colorless to White
Densità 1.1700g/mL
Punti di ebollizione 114.0°C to 116.0°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 19,381
Indice di Merck 15,9906
Gravità specifica 1.17
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water: 221g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ether,ketones,acetone,,chlorinatid and aromatic hydrocarbons,and,other organic solvents,slightly soluble in pentane and petr.ether
Punto di sublimazione 0115.0°C
Peso formulazione 90.08
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Flakes or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • s-Trioxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trioxane