Learn More
S-Trityl-L-cysteinamide, 98%
Codice prodotto. 15490419
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490419 5 g 5g
15480419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15490419 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63628.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 166737-85-5 | C22H22N2OS | 362.491 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 166737-85-5
Formula molecolare C22H22N2OS
Molecular Weight (g/mol) 362.491
Numero MDL MFCD22126061
InChI Key OHWBGKONMFYEKL-FQEVSTJZSA-N
Sinonimo h-cys trt-nh2, r-2-amino-3-tritylthio propanamide, s-trityl-l-cysteinamide, s-trityl-l-cysteine amide, s-trityl-l-cysteinamide hydrochloride, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanamide, propanamide,2-amino-3-triphenylmethyl thio-, 2r, r-2-amino-3-tritylthio propanamide hydrochloride, ambotzhaa1560, h-cys trt-nh2.hcl
PubChem CID 44432703
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-tritylsulfanylpropanamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico S-Trityl-L-cysteinamide
Colore White
Quantità 5 g
Peso formulazione 362.49
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder