Learn More
(S)-verbenone, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10537953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10537953 10 g 10g
10199652 1 g 1g
10046434 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10537953 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01645EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 1196-01-6
Formula molecolare C10H14O
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Numero MDL MFCD00001343
InChI Key DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Sinonimo levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 92874
ChEBI CHEBI:78316
IUPAC Name (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-4-one
SMILES CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-Verbenone
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 150.22
Percent Purity 97%