Learn More
Fisherbrand™ Elma™ Tec Clean S1 Cleaning Concentrate
Codice prodotto. 15252768 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 15252768
Suitable for use in ultrasonic cleaning baths for nonferrous heavy metals, aluminum, stainless steel, plastics and glass. Fisherbrand™ Elma™ Tec Clean S1 Cleaning Concentrate is a mildly acidic cleaner.
  • Brass and copper alloys are brightened up
  • Easily removes oxide films, rust, lime and verdigris
Specifica
Forma Liquid
pH 1.6
Composizione Anionic surfactants <5%, non-ionic surfactants <5%, Benzisothiazolinone, Citric Acid
Concentrazione Cleaning 1 to 5% with water and for passivation 20 vol%
Tipo di contenitore Lattina
Content And Storage -5°C to 25°C
Volume (sistema metrico) 2.5 L
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: alkylbenzenesulphonates, C10-13- alkylderivates, sodium salts, citric acid, monohydrate