Learn More
Thermo Scientific™ S1 Pipet Filler Accessories
Codice prodotto. 10200124
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Nosepiece
Pipette Filter, Non-sterile
Pipette Filter, Sterile
Silicone Pipet Gripper
Table Mount Stand
Universal Power Supply
Wall Mount Stand
Wing Stand
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 4
pezzi 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10200124 Silicone Pipet Gripper pezzi 4
10339352 Pipette Filter, Non-sterile pezzi 5
10193923 Pipette Filter, Sterile pezzi 25
10030524 Nosepiece Pezzo
10375474 Wall Mount Stand Pezzo
10335524 Table Mount Stand Pezzo
11866244 Universal Power Supply Pezzo
11992181 Wing Stand Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10200124 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 906511
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
™
Complete your S1 Pipet Filler with these accessories and prolong its use.
Caratteristiche:
  • I supporti da parete e da tavolo consentono di risparmiare spazio. Ricaricare il dispositivo di riempimento per pipette in entrambi i supporti inserendo il caricatore. Per risparmiare spazio, riporre il dispositivo di riempimento per pipette quando si lavora in armadi con flusso laminare.
  • Il supporto ad ala consente di appoggiare il dispositivo di riempimento per pipette senza rimuovere o vuotare la pipetta sierologica.
  • Il filtro di facile sostituzione e l'adattatore in silicone autoclavabile evitano la contaminazione incrociata di aerosol o liquidi contenuti nella pipetta.
  • 1mL Pipet Support ensures that 1 mL pipets will hold as securely as larger sizes.
Nota:
Wing stand not available for use or sale within the United States or for importation into the United States.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Da utilizzare con S1 Pipette Filler
Tipo Silicone Pipet Gripper
Quantità 4/Cs.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.