Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivi di riempimento pipette S1
Codice prodotto. 10072332
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Rosso
Trasparente
Verde
Dispensing Speed:
8
Dimensione della confezione:
1 PCS
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dispensing Speed Dimensione della confezione
10072332 Verde 8 Pezzo
10402822 Bianco 8 1 PCS
10626293 Blu 8 Pezzo
10367302 Rosso 8 Pezzo
10729534 Trasparente 8 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10072332 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9541
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Questo dispositivo di riempimento di pipette dal design ergonomico consente lavorazioni prolungate senza sforzo. Per l'uso con pipette sierologiche in plastica e vetro graduate e volumetriche.
Il dispositivo di riempimento per pipette Thermo Scientific™ S1, dal design ergonomico, consente di effettuare senza fatica lunghe operazioni di pipettaggio e garantisce ottime prestazioni e maggiore comfort. Leggero e senza cavo, include una batteria ricaricabile agli ioni di litio con un intervallo fra le ricariche tre volte superiore a quello delle unità standard. Per l'uso con pipette sierologiche in vetro e in plastica graduate e volumetriche.
Monitor Performance
  • Large, backlit LCD display provides visual confirmation of remaining battery charge and speed settings
Control Speed
  • Separate aspirate and dispense speed controls provide precise control over pipetting speeds and reduce risk of overpipetting with smaller pipets
  • Choose from eight speeds with a simple “+” or “-” to adjust pipetting speed which is displayed on the LCD
Ready When You Need It
  • Rechargeable lithium-ion battery offers long runtime per charge while eliminating battery memory problems
  • Battery has rapid charge rate of 80% in one hour and delivers up to 15 hours of continuous operation before recharge
Warranty
2 anni con registrazione online
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di batteria Agli ioni di litio
Colore Verde
Dispensing Speed 8
Da utilizzare con Graduated and Volumetric Glass or Plastic Serological Pipette
Modello S1
Volume (sistema metrico) Da 1 a 100 ml
Tipo di filtro 0,45 micron standard (codici produttore 4580560 e 9057)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipette sierologiche in vetro o in plastica di tutti i marchi più importanti, da 1 a 100 ml
Include Dispositivo riempimento pipette S1, caricatore universale, supporto da banco, supporto per montaggio a parete, supporto per pipette da 1 ml, manuale delle istruzioni e scheda di garanzia
Tempo di ricarica 3 ore
Warranty 2 anni con registrazione online
Requisiti elettrici Da 100 a 240 V 50/60 Hz
Tensione Da 100 a 240 V
Amperaggio 0,2 A
Frequenza 50/60 Hz