Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivi di riempimento pipette S1
Beschreibung
Il dispositivo di riempimento per pipette Thermo Scientific™ S1, dal design ergonomico, consente di effettuare senza fatica lunghe operazioni di pipettaggio e garantisce ottime prestazioni e maggiore comfort. Leggero e senza cavo, include una batteria ricaricabile agli ioni di litio con un intervallo fra le ricariche tre volte superiore a quello delle unità standard. Per l'uso con pipette sierologiche in vetro e in plastica graduate e volumetriche.
Monitoraggio delle prestazioni
- L'ampio display LCD retroilluminato fornisce una conferma visiva della carica residua della batteria e delle impostazioni della velocità
Controllo della velocità
- I controlli separati della velocità di aspirazione ed erogazione consentono di monitorare le velocità di pipettaggio e riducono il rischio di sovrapipettaggio se si utilizzano pipette di dimensioni inferiori
- Premendo semplicemente il pulsante “+” o “-” è possibile scegliere fra otto velocità di pipettaggio, che verranno visualizzate sul display LCD
Sempre pronto all'uso
- La batteria ricaricabile agli ioni di litio garantisce una lunga durata e non presenta problemi di memoria
- La batteria si carica all'80% in un'ora e garantisce fino a 15 ore di funzionamento continuo prima che sia necessaria una nuova ricarica
Garantie
2 anni con registrazione online
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo di batteria | Agli ioni di litio |
| Colore | Rosso |
| Dispensing Speed | 8 |
| Da utilizzare con | Graduated and Volumetric Glass or Plastic Serological Pipette |
| Modello | S1 |
| Volume (sistema metrico) | Da 1 a 100 ml |
| Tipo di filtro | 0,45 micron standard (codici produttore 4580560 e 9057) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipette sierologiche in vetro o in plastica di tutti i marchi più importanti, da 1 a 100 ml |
| Include | Dispositivo riempimento pipette S1, caricatore universale, supporto da banco, supporto per montaggio a parete, supporto per pipette da 1 ml, manuale delle istruzioni e scheda di garanzia |
| Tempo di ricarica | 3 ore |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.