Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivi di riempimento pipette S1
Codice prodotto. p-4530108
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Rosso
Trasparente
Verde
Dispensing Speed:
8
Dimensione della confezione:
1 PCS
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dispensing Speed Dimensione della confezione
10402822 Bianco 8 1 PCS
10626293 Blu 8 Pezzo
10367302 Rosso 8 Pezzo
10072332 Verde 8 Pezzo
10729534 Trasparente 8 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10402822 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9501
Aggiungi al carrello
Questo dispositivo di riempimento di pipette dal design ergonomico consente lavorazioni prolungate senza sforzo. Per l'uso con pipette sierologiche in plastica e vetro graduate e volumetriche.
Il dispositivo di riempimento per pipette Thermo Scientific™ S1, dal design ergonomico, consente di effettuare senza fatica lunghe operazioni di pipettaggio e garantisce ottime prestazioni e maggiore comfort. Leggero e senza cavo, include una batteria ricaricabile agli ioni di litio con un intervallo fra le ricariche tre volte superiore a quello delle unità standard. Per l'uso con pipette sierologiche in vetro e in plastica graduate e volumetriche.
Monitoraggio delle prestazioni
  • L'ampio display LCD retroilluminato fornisce una conferma visiva della carica residua della batteria e delle impostazioni della velocità
Controllo della velocità
  • I controlli separati della velocità di aspirazione ed erogazione consentono di monitorare le velocità di pipettaggio e riducono il rischio di sovrapipettaggio se si utilizzano pipette di dimensioni inferiori
  • Premendo semplicemente il pulsante “+” o “-” è possibile scegliere fra otto velocità di pipettaggio, che verranno visualizzate sul display LCD
Sempre pronto all'uso
  • La batteria ricaricabile agli ioni di litio garantisce una lunga durata e non presenta problemi di memoria
  • La batteria si carica a una velocità pari all'80% in un'ora e garantisce fino a 15 ore di funzionamento continuo prima che sia necessaria una nuova ricarica
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Warranty
2 anni con registrazione online
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di batteria Agli ioni di litio
Colore Bianco
Dispensing Speed 8
Da utilizzare con Graduated and Volumetric Glass or Plastic Serological Pipette
Modello S1
Volume (sistema metrico) Da 1 a 100 ml
Tipo di filtro 0,45 micron standard (codici produttore 4580560 e 9057)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipette sierologiche in vetro o in plastica di tutti i marchi più importanti, da 1 a 100 ml
Include Dispositivo riempimento pipette S1, caricatore universale, supporto da banco, supporto per montaggio a parete, supporto per pipette da 1 ml, manuale delle istruzioni e scheda di garanzia
Tempo di ricarica 3 ore
Warranty 2 anni con registrazione online
Requisiti elettrici Da 100 a 240 V 50/60 Hz
Tensione Da 100 a 240 V
Amperaggio 0,2 A
Frequenza 50/60 Hz