Learn More
Thermo Scientific™ S100-AT4 Fixed Angle Rotor for MTX and MX Plus Micro-Ultracentrifuges
Codice prodotto. 12171660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
6 x 3.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12171660 6 x 3.5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12171660 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 45586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17790.00€
    14646.08€ / pezzi 1
    Risparmia 3143.92€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Support capacities of 6 x 3.5mL, with additional support for microtubes at speeds up to 100,000rpm.
Support capacities of 6 x 3.5mL, with additional support for microtubes at speeds up to 100,000rpm. The Thermo Scientific™ S100-AT4 Fixed Angle Rotor can also support microtubes.
Features:
  • Fixed angle (30°) titanium rotor
  • Capacity: 6 × 3.5mL
  • Max. Speed/RCF: 100,000rpm/540,628 x g
  • K factor: 15.9
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall MTX 150 Micro-Ultracentrifuge series, Sorvall MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Recommended for:
Small volume protein virus and DNA isolation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione S100-AT4 Fixed Angle Rotor
Materiale Titanium
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 6 x 3.5 mL
RCF max 540,628 x g
Velocità max 100,000 rpm
Raggio (sistema metrico) 48.4 mm
Raggio (sistema metrico) min. 25.8 mm
Fattore K 15.9
Max. Tube Length 51 mm
Max. Tube Diameter 13 mm
Net Weight 2.4 lb. (1.07 kg)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX and MX Plus micro-ultraCentrifuges
Angolo 30°
Media RCF 414,407 x g
RCF min. 288,186 x g