Learn More
S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/7403), R&D Systems™
Codice prodotto. 18620465 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620465 100 μg 100µg
18604814 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18620465 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP320352100ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
S100 calcium binding protein A14 Monoclonal specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene S100 calcium binding protein A14
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone S100A14/7403
Concentrazione 0.2 mg/ml
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulazione 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 57402
Target Species Human
Content And Storage Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Linea di prodotti Novus