Learn More
S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/9077R), Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Codice prodotto. 18612090 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18612090 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18612090 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP324305AF594
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
S100 calcium binding protein A14 Monoclonal antibody specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene S100 calcium binding protein A14
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone S100A14/9077R
Coniugato Alexa Fluor 594
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 57402
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG κ
Linea di prodotti Novus