missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100A13 Antibody (020), PerCP, R&D Systems™

Codice prodotto. 18614831 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614831 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18614831 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289734PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody

S100A13 Monoclonal specifically detects S100A13 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene S100A13
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 020
Coniugato PerCP
Diluizione ELISA
Formulazione PBS
Alias gene S100 calcium binding protein A13, S100 calcium-binding protein A13protein S100-A13
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human S100A13 (Accession#: NP_001019381.1; Met1-Lys98).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Cycle and Replication
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6284
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.