Learn More
S100A2 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Codice prodotto. 16120432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16120432 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16120432 Fornitore Abnova N. del fornitore H00006273T01.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Western Blotting
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione S100A2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni BC002829
Peso molecolare 10.78
Intervallo di pH 6.8
Plasmide pCMV-S100A2 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-S100A2 antibody (H00006273-B01) by western blotting
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.