Learn More
S100A5 Antibody (S100A5/7475), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18664015 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18664015 100 μg 100µg
18630535 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18664015 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP323848100ug
Mouse Monoclonal Antibody
S100A5 Monoclonal antibody specifically detects S100A5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene S100A5
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone S100A5/7475
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulazione 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene Protein S-100D, S100 calcium binding protein A5, S100 calcium-binding protein A5S100Dprotein S100-A5
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa1-92) of human S100A5 protein (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6276
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Forma Purified
Isotype IgG2a κ