missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100P Antibody (S100P/4386R), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18575570 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18575570 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18575570 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308769AF488

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

S100P Monoclonal antibody specifically detects S100P in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene S100P
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone S100P/4386R
Coniugato Alexa Fluor 488
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene MIG9, migration-inducing gene 9, Protein S100-E, S100 calcium binding protein P, S100 calcium-binding protein Pprotein S100-P, S100E
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fragment corresponding to C-terminal of human S100P protein (Uniprot: P25815)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6286
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.