Learn More
Thermo Scientific™ S120-AT3 Fixed Angle Rotor for MTX and MX Plus Micro-Ultracentrifuges
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Process large capacities (14 x 0.5mL) with the Thermo Scientific™ S120-AT3 Fixed Angle Rotor, a small volume, fixed angle rotor.
Features:
- Fixed angle (30°) titanium made rotor
- Capacity: 14 × 0.5mL
- Maximum Speed/RCF: 120,000rpm/649,826 x g
- K factor: 7.8
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Recommended for:
Lipoproteins and nucleic acid processing.
Specifica
Specifica
| Descrizione | S120-AT3 Fixed Angle Rotor |
| Materiale | Titanium |
| Tipo | Rotore ad angolo fisso |
| Capacità | 14 x 0.5 mL |
| RCF max | 649,826 x g |
| Velocità max | 120,000 rpm |
| Raggio (sistema metrico) | 40.4 mm |
| Raggio (sistema metrico) min. | 25.9 mm |
| Fattore K | 7.8 |
| Max. Tube Length | 34 mm |
| Vedi altri risultati |