Learn More
Thermo Scientific™ S140-AT Fixed Angle Rotor for MTX and MX Plus Micro-Ultracentrifuges
Codice prodotto. 12171670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
10 x 2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12171670 10 x 2 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12171670 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 45978
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Support a variety of applications with this rotor, which operates at a maximum of 1,048,000 x g.
Support applications that require extreme force with the Thermo Scientific™ S140-AT Fixed Angle Rotor; this rotor is capable of operating at over 1,048,000 x g.
Features:
  • Fixed angle (35°) titanium rotor
  • Capacity: 10 × 2mL
  • Maximum Speed/RCF: 140,000rpm/1,048,000 x g
  • K factor: 5
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Recommended for:
For rapid separation of serum lipoproteins, DNA, RNA and subcellular fractionation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione S140-AT Fixed Angle Rotor
Materiale Titanium
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 10 x 2 mL
RCF max 1,048,684 x g
Velocità max 140,000 rpm
Raggio (sistema metrico) 47.9 mm
Raggio (sistema metrico) min. 32.6 mm
Fattore K 5
Max. Tube Length 34 mm
Max. Tube Diameter 11 mm
Net Weight 1.8 lb. (0.8 kg)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX and MX Plus micro-ultraCentrifuges
Angolo 35°
RCF min. 713,718 x g