Descrizione
Perform high-speed applications with the Thermo Scientific™ S150-AT Fixed Angle Rotor, which operates at 150,000rpm with 8 x 2.0mL capacity.
Features:
- Fixed angle (30°) titanium rotor
- Capacity: 8 × 2.0mL
- Maximum Speed/RCF: 150,000rpm/899,744 x g
- K factor: 6.1
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Specifica
Specifica
| Descrizione | S150-AT Fixed Angle Rotor |
| Materiale | Titanium |
| Tipo | Rotore ad angolo fisso |
| Capacità | 8 x 2 mL |
| RCF max | 899,744 x g |
| Velocità max | 150,000 rpm |
| Raggio (sistema metrico) | 35.8 mm |
| Raggio (sistema metrico) min. | 20.8 mm |
| Fattore K | 6.1 |
| Max. Tube Length | 34 mm |
| Vedi altri risultati |