Learn More
Thermo Scientific™ S55-A2 Fixed Angle Rotor for MTX and MX Plus Micro-Ultracentrifuges
Codice prodotto. 12151670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 x 1.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12151670 12 x 1.5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12151670 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 45865
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Perform effective micro-sample pelleting with this fixed angle rotor.
Perform effective micro-sample pelleting with the Thermo Scientific™ S55-A2 Fixed Angle Rotor.
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Recommended for:
Multiple micro-sample pelleting and lipoprotein flotation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione S55-A2 Fixed Angle Rotor
Materiale Aluminum
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 12 x 1.5 mL
RCF max 201,046 x g
Velocità max 55,000 rpm
Raggio (sistema metrico) 59.5 mm
Raggio (sistema metrico) min. 37 mm
Fattore K 39.8
Max. Tube Length 42 mm
Max. Tube Diameter 11 mm
Net Weight 1.8 lb. (0.8 kg)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX and MX Plus micro-ultraCentrifuges
Angolo 45°
Media RCF 163,202 x g
RCF min. 125,020 x g