Learn More
Thermo Scientific™ S80-AT3 Fixed Angle Rotor for MTX and MX Plus Micro-Ultracentrifuges
Codice prodotto. 12191660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
8 x 8.3 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12191660 8 x 8.3 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12191660 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 45590
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Effectively centrifugalize samples during pelleting and gradient seperations with this rotor, offering 8 x 8.3 capacity at speeds up to 80,000rpm.
Effectively centrifugalize samples during pelleting and gradient separations with the Thermo Scientific™ S80-AT3 Fixed Angle Rotor, offering 8 x 8.3 capacity at speeds up to 80,000rpm.
Features:
  • Capacity: 8 × 8.3mL
  • Max. Speed/RCF: 80,000rpm/414,630 x g
  • K factor: 23.2
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Recommended for:
Pelleting and gradient separations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione S80-AT3 Fixed Angle Rotor
Materiale Titanium
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 8 x 8.3 mL
RCF max 414,630 x g
Velocità max 80,000 rpm
Raggio (sistema metrico) 58 mm
Raggio (sistema metrico) min. 32.3 mm
Fattore K 23.2
Max. Tube Length 59 mm
Max. Tube Diameter 16 mm
Net Weight 3.5 lb. (1.6 kg)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX and MX Plus micro-ultraCentrifuges
Angolo 30°
Media RCF 323,126 x g
RCF min. 230,906 x g