Learn More
SA 47, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469937
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 16469937
Marca: Medchem Express HY18080
MedChemExpress SA 47 is a selective and potent inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) and carbamate.
SA 47 is a selective and potent inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) and carbamate.
Specifica
Materiale o nome chimico SA 47
CAS 792236-07-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H26N4O3
Quantità 5 mg
SMILES CNC(COC(NCCC(CC1)CCN1C2=CC=CC(C)=N2)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 334.41
Peso formulazione 334.41
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.