Learn More
Saccharin, 98+%
Codice prodotto. 10235340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10235340 500 g Plastic bottle 500g
10447730 100 g Plastic bottle 100g
11915581 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10235340 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149005000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 81-07-2 | C7H5NO3S | 183.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-07-2
Formula molecolare C7H5NO3S
Molecular Weight (g/mol) 183.18
InChI Key CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
IUPAC Name 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Saccharin
Punto di fusione 226.0°C to 230.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% (105°C, 2 hrs) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 27,168
Indice di Merck 15,8445
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g/31mL alcohol - 1g/12mL acetone, 1g/50mL glycerol, soluble in amyl acetate and ethyl acetate, slightly soluble in chloroform and ether, soluble in dil. solution of ammonia
Peso formulazione 183.18
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals