Learn More
Saccharin, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10645502 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10645502 100 g Plastic powder jar 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10645502 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/0040/48
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Specifica
CAS 81-07-2
Punto di fusione 226°C
Colore White
pH 2
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C7H5NO3S
Numero MDL 5866
Quantità 100 g
Sinonimo saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
InChI Key CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
IUPAC Name 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one
Molecular Weight (g/mol) 183.181
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
Peso formulazione 183.18g/mol
Forma fisica Solid